missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Septin-14 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15664055
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15664055 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15664055 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA550125

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total SEPT14 protein.

SEPT14 is a member of the highly conserved septin family of GTP-binding cytoskeletal proteins implicated in membrane transport, apoptosis, cell polarity, cell cycle regulation, cytokinesis, and other cellular functions.[supplied by OMIM, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Septin-14
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica SEPT14
N.º de referencia del gen Q6ZU15, Q9DA97
Alias de gen 14-Sep; 1700016K13Rik; Sept14; septin 14; SEPTIN14; septin-14
Símbolos de los genes SEPT14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from C-terminal of human SEPT14.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 346288, 74222
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.