Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de cromatografía
- Septos para cromatografía
- Thermo Scientific™ Septos
Thermo Scientific™ Septos
Código de producto. 11998409 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Temperatura máx. (métrico) | Cantidad | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11998409 | TR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 17 mm | 300 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 10641324 | BTO; 17 mm | 17 mm | 300 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 10513035 | BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C | 12,7 mm | 400 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 10293553 | BTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C | 11,5 mm | 400 °C | 50 (frasco de vidrio) | 50 PCS |
| 11908419 | TR-Green; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 12,7 mm | 350 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 11918419 | TR-Green; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 11 mm | 350 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 11928419 | TR-Green; 9 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 9 mm | 350 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 10384563 | Septo BTO; 9 mm; temp. máx. 400°C | 9 mm | 400 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 15320431 | BTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C | 11,5 mm | 400 °C | 50 (paquete de blísteres) | paquete de 50 |
| 15340431 | BTO; 11 mm de diám.; temp. máx. 400°C | 11 mm | 400 °C | 50 (paquete de blísteres) | paquete de 50 |
| 15360431 | BTO; 9 mm de diám.; temp. máx. 400°C | 9 mm | 400 °C | 50 (paquete de blísteres) | paquete de 50 |
| 15300431 | BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C | 12,7 mm | 400 °C | 48 (paquete de blísteres) | paquete de 48 |
| 15294543 | TR-Blue; 17 mm de diámetro; temp. máx. 200 °C a 250 °C | 17 mm | De 200 °C a 250 °C | 50 (tarro de cristal) | cada uno |
| 15274543 | TR-Blue; 11,5 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C | 11,5 mm | De 200 °C a 250 °C | 50 (tarro de cristal) | cada uno |
| 15264543 | TR-Blue; 11 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C | 11 mm | De 200 °C a 250 °C | 50 (frasco de vidrio) | cada uno |
| 15254543 | TR-Blue; 9 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C | 9 mm | De 200 °C a 250 °C | 50 (frasco de vidrio) | cada uno |
| 15380431 | TR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 17 mm | 300 °C | 48 (paquete de blísteres) | paquete de 48 |
| 15320441 | TR-Green; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 11 mm | 350 °C | 50 (paquete de blísteres) | paquete de 50 |
| 15244543 | Marathon; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 17 mm | 300 °C | 50 (frasco de vidrio) | cada uno |
| 15360441 | Marathon; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 17 mm | 300 °C | 48 (paquete de blísteres) | paquete de 48 |
| 15380441 | Marathon; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 350 °C | 11,5 mm | 350 °C | 50 (pack de blíster) | paquete de 50 |
| 15300451 | Marathon; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 11 mm | 350 °C | 50 (paquete de blísteres) | paquete de 50 |
| 15320451 | Marathon | 9 mm | 350 °C | 50 (pack de blíster) | paquete de 50 |
| 15340441 | TR-Verde | 9 mm | 350 °C | 50 (pack de blíster) | paquete de 50 |
Usar código promocional 27992
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27992" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantice el rendimiento óptimo de su instrumento para GC con los septums Thermo Scientific™ BTO y TR-Green con temperatura y sangrado optimizados. Fabricados con silicona de bajo sangrado, estos septums tienen propiedades mecánicas excelentes, son perfectos para las exigentes aplicaciones de GC-MS y se pueden usar con fiabilidad hasta 400 °C.
- De diferentes materiales y límites de temperatura para todas las aplicaciones
- Para su uso en instrumentos de GC Thermo Scientific™ TRACE™ y FOCUS™ y de otros fabricantes
- Blísteres individuales sin contaminantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tabique de perforación baja |
| Descripción | TR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C |
| Temperatura máx. (métrico) | 300 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos Trace y Focus GC |
| Material | Silicona |
| Diámetro interior (métrico) | 17 mm |
| Cantidad | 50 (frasco de vidrio) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.