Learn More
Hamilton™ Septos, sangrado bajo con alta temperatura, diámetro de 5,0 mm (50 por paquete)
Descripción
Hoja de especificaciones
- Diámetro– 5 mm (0,197 in)
- Temperatura máxima– 400 °C / 752 °F
- Espesor– 3,00 mm (0,118 in)
- Cantidad de ventas– 50/paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Septos de alta temperatura y bajo sangrado |
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |