Learn More
Hamilton™ Septos, alta temperatura
Código de producto. 10150601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10150601 12/paq. paquete de 12
1 options
Código de producto. 10150601 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 75803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    30.32€ / paquete de 12
    Ahorro 2.58€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Septo
Temperatura máx. (métrico) 212 °C
Material Caucho de silicona con dorso de PTFE
Cantidad 12/paq.