Learn More
Hamilton™ Septos, alta temperatura, 7,0 mm diámetro (12 por paquete)
Código de producto. 11513014
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
7,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11513014 7,0 mm paquete de 12
1 options
Código de producto. 11513014 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 75810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    30.32€ / paquete de 12
    Ahorro 2.58€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Los septos de alta temperatura están hechos de PTFE preacondicionado/caucho de silicona y miden 0,125 mm de grosor
  • Diámetro: 7 mm
  • Temperatura máxima: 212 °C
  • Material: caucho de silicona con dorso de PTFE
  • Grosor: 3,18 mm
  • Cantidad de venta: 12 septos por paquete
Especificaciones
Tipo de producto Septum de alta temperatura
Diámetro interior (métrico) 7,0 mm