Learn More
Hamilton™ Septos, alta temperatura, 12,0 mm diámetro (12 por paquete)
Código de producto. 10038360
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10038360 12 mm paquete de 12
1 options
Código de producto. 10038360 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 75813
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los septos de alta temperatura están hechos de PTFE preacondicionado/caucho de silicona.
  • Diámetro– 12 milímetros
  • Temperatura máxima– 212 °C / 414 °F
  • Material– Caucho de silicona con respaldo de PTFE
  • Espesor– 3,18 mm (0,125 in)
  • Cantidad de ventas– 12 septas por paquete
Especificaciones
Tipo de producto Septum de alta temperatura
Diámetro interior (métrico) 12 mm