Learn More
Applied Biosystems™ Septos para placas de 384 pocillos, para 3500/SeqStudio™ Flex
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Estos septos para placas de 384 pocillos se utilizan con analizadores genéticos Applied Biosystems 3500 y SeqStudio Flex.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 20 unidades |
| Formato | Placa de 384 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Analizadores genéticos de la serie 3500, analizadores genéticos de la serie SeqStudio Flex |
| Tipo de producto | Placa de septos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Contenido y almacenamiento | Este producto contiene 20 septos. |