Descripción
This is a 96-well septa designed for use with Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
Note: Applied Biosystems Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only.
Se trata de un septo de 96 pocillos diseñado para su uso con el analizador genético 3500 Dx/3500xL Dx.
Kits de septos y base de placa/de retención para tiras de 8 tubos, placas de 96 y 384 pocillos utilizadas con los analizadores genéticos de la serie 3500 Dx.
Nota: Los sistemas y consumibles de la serie 3500 Dx solo se pueden distribuir y utilizar en determinados países.
Especificaciones
Especificaciones
| Compatibilidad | Placas Microtiter de 96 pocillos, placas de reacción ópticas de 96 pocillos MicroAmp™ |
| Cantidad | Paquete de 20 |
| Formato | 96 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 3500 xL Dx, analizador genético 3500 Dx, analizador genético 3500 xL, analizador genético 3500 |
| Tipo de producto | Septos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Contenido y almacenamiento | Almacenamiento a temperatura ambiente. Cada paquete contiene 20 juegos. |
For In Vitro Diagnostic Use Only