Learn More
Applied Biosystems™ Septos para analizadores genéticos 3500 Dx/3500xL Dx, tira de 8
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
This is an 8-strip septa designed for use with the 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers.
Note: The 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only. Not for use in the USA.
- Se trata de un septo de tiras de 8 diseñado para su uso con el analizador genético 3500 Dx⁄3500xL Dx.
- Kits de base⁄retenedor de septos y placas para tiras de 8 tubos y placas de 96 y 384 pocillos que se utilizan con los analizadores genéticos de la serie 3500 Dx
- Los sistemas y consumibles de la serie 3500 Dx solo se pueden distribuir y utilizar en determinados países. No apto para su uso en EE. UU.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenamiento a temperatura ambiente. Cada paquete contiene 24 conjuntos. |
| Formato | Tira de 8 tubos |
| Para utilizar con (equipo) | 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer |
| Tipo de producto | Tira de septos |
| Cantidad | Paquete de 24 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
For In Vitro Diagnostic Use Only