Learn More
Hamilton™ Septos, 3 capas, 7,0 mm diámetro (12 por paquete)
Descripción
- Diámetro– 7 mm (0,276 in)
- Temperatura máxima– 200 °C / 392 °F
- Material– Caucho de silicona laminado
- Espesor– 3,81 mm (0,150 in)
- Cantidad de ventas– 12 septas por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | 3 capas |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |