Learn More
Sephadex LH-20, TRC
Código de producto. 17978684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17978684 10 g 10 g
17947624 100 g 100 g
17909084 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17978684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS25885010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9041-37-6
Fórmula molecular C9H8N2O3S
Peso molecular (g/mol) 224.23642
Sinónimo SEPHADEX(R) LH-20, SEPHADEX LH-20, LIPOPHILIC SEPHADEX, DEXTRAN 20, sephadex(R) lh-20 for chromatography, SEPHADEX(R) LH-20 FOR CHROMATOGRAPHY, 25-100 UM*, Lipophilic Sephadex(R)
Nombre IUPAC metil 1-acetil-1H-tieno[3,2-c]pirazol-5-carboxilato
SMILES CC(N1C2=C(SC(C(OC)=O)=C2)C=N1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sephadex LH-20
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2O3S/c1-5(12)11-6-3-7(9(13)14-2)15-8(6)4-10-11/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0256