Learn More
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-25
Código de producto. 11435222 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11435222 50 g
11425222 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435222 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219525450
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza en cromatografía de afinidad, cromatografía de proteínas y cromatografía de filtración en gel. Sephadex™ G-25 es un medio de filtración en gel que se ha utilizado para estudiar la aceleración de la cicatrización de heridas diabéticas y el tratamiento del daño epitelial.
  • Medio de filtración en gel utilizado en cromatografía de afinidad, cromatografía de proteínas y cromatografía de filtración en gel.
  • Se ha utilizado para estudiar la aceleración de la cicatrización de heridas diabéticas y el tratamiento del daño epitelial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 g
Caudal 100 a 150 cm/hora.
Tipo de producto Sephadex Medios de comunicación del G-25
Formato Polvo
Contenido y almacenamiento Conservar a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C)
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.