Learn More
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-25
Código de producto. 11425222 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11425222 10 g
11435222 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425222 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219525410
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Se utiliza en cromatografía de afinidad, cromatografía de proteínas y cromatografía de filtración en gel. Sephadex™ G-25 es un medio de filtración en gel que se ha utilizado para estudiar la aceleración de la cicatrización de heridas diabéticas y el tratamiento del daño epitelial.
  • Medio de filtración en gel utilizado en cromatografía de afinidad, cromatografía de proteínas y cromatografía de filtración en gel.
  • Se ha utilizado para estudiar la aceleración de la cicatrización de heridas diabéticas y el tratamiento del daño epitelial.
Spezifikation
Cantidad 10 g
Caudal 100 a 150 cm/hora.
Tipo de producto Sephadex Medios de comunicación del G-25
Formato Polvo
Contenido y almacenamiento Conservar a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C)
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.