Learn More
Witeg™ Embudo de decantación, en forma de pera
Código de producto. 11837830
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
2000 ml
2000 mL
Llaves de paso:
ST 19/26
ST 29/32
ST-PTFE 19/26
Graduado:
No
Sí
Descripción:
Tamaño de tapón 2,5mm
Tamaño de tapón 6,3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso Graduado Descripción unitSize
11837830 250 ml ST 29/32 No Tamaño de tapón 2,5mm cada uno
11827830 2000 ml ST 29/32 Sí Tamaño de tapón 6,3 mm cada uno
31781879 250 ml ST 29/32 No Tamaño de tapón 2,5mm paquete de 2
10408813 2000 mL ST 29/32 No Tamaño de tapón 6,3 mm -
11883871 100 ml ST-PTFE 19/26 Sí Tamaño de tapón 2,5mm paquete de 2
11893871 100 ml ST 19/26 No Tamaño de tapón 2,5mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11837830 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 2 647 250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice este embudo para separar los componentes de una mezcla líquido-líquido. El embudo de decantación Witeg™, en forma de pera, está diseñado con materiales resistentes.
  • Sin graduar.
  • Forma de pera.
  • Separa mezclas líquidas.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Descripción Tamaño de tapón 2,5mm
Graduado No
Llaves de paso ST 29/32
Material del tope ST-PE 29/32