Descripción
Adecuado para 4 embudos de separación (50 ml, cónicos) o 4 embudos de separación (100 ml, cónicos) de hasta una longitud total desde el tapón hasta la llave de paso (incluida) de 15,5 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 4 embudos de separación (50 ml, cónicos) o 4 embudos de separación (100 ml, cónicos) de hasta una longitud total desde el tapón hasta la llave de paso (incluida) de 15,5 cm |
| Tipo de producto | Fijación de embudo de separación |
| Para utilizar con (equipo) | Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 y Promax 1020 |