Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación con tapón PTFE
Código de producto. 10316121
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10316121 2000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10316121 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04030173
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio borosilicatado. Los embudos de goteo Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón PTFE están equipados con llave de paso y son excelentes para la transferencia de líquidos.
  • Toma NS y tapón PE
  • Sin escala, con tapón de PTFE
  • Etiqueta de inscripción
  • Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño de poro 6,0 mm
Cantidad 1
Material del tope Polietileno