Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación con tapón de vidrio
Código de producto. 10316221
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10316221 2000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10316221 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04030073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    188.49€ / paquete de 1
    Ahorro 92.51€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Fabricado con vidrio borosilicatado. Los embudos de goteo Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de vidrio están equipados con llave de paso y son excelentes para la transferencia de líquidos.
  • Toma NS y tapón PE
  • Sin báscula, con tapón de vidrio
  • Etiqueta de inscripción
  • Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño de poro Calibre 6,0 mm
Cantidad 1
Material del tope Polietileno