Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embudos de separación, cónicos, ámbar, sin báscula, con tapón PTFE
Código de producto. 11993441
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11993441 500 mL paquete de 2
11903451 2 L cada uno
11913451 1 L paquete de 2
11963441 50 mL paquete de 2
11973441 100 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11993441 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 04008158
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Sin escala, con tapón de PTFE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Specifications
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)