Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embudos de separación, conformes a Squibb, ámbar, con tapón de PTFE, sin escala
Código de producto. 11903461
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11903461 100 mL paquete de 2
11913461 250 mL paquete de 2
11923461 500 mL paquete de 2
11933461 1 L paquete de 2
11943461 2 L cada uno
11993451 50 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11903461 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 04018137
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Sin escala
  • Con tapón de PTFE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Número de junta NS 19/26