Learn More
Glassco Laboratory Equipments Forma de pera de embudo separadora, tamaño del diámetro: 6
Código de producto. 32210071
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
32210071 1 L paquete de 6
32210070 2 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32210071 Proveedor Glassco Laboratory Equipments N.º de proveedor EU152.202.06
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Equipado con grifo de PTFE y tope de PE.
  • Cumple con ISO la norma 4800
  • Sin graduación
  • N/S: 29/32
  • Impresión en blanco
  • 3.3 Boro Glass
  • Resistentes a productos químicos.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Graduado No
Número de junta 29/32
Tipo de producto Embudo Separador en forma de pera