Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudo de separación
Código de producto. 13459966
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13459966 250 ml paquete de 2
15380885 500 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13459966 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04004149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.14€
    92.90€ / paquete de 2
    Ahorro 65.24€
    41% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio borosilicatado. El embudo de decantación Lenz Laborglasinstrumente™ incluye un dispositivo de retención de rosca, un conector NS y un tope de PE con tapón de PTFE. Sin escala.
Embudo de decantación fabricado en vidrio de borosilicato.
  • Incluye dispositivo de retención de rosca
  • Conector NS y tope de PE con tapón de PTFE.
  • Sin graduar
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 1 unidad
Llaves de paso 4mm; politetrafluoroetileno
Material del tope Polietileno
Número de tapón 29/32
Tipo de producto Embudo de decantación