Learn More
Sepantronium bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16490037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490037 50 mg 50 miligramos
16453648 10 mg 10 miligramos
16416387 5 mg 5 miligramos
16414736 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10194
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Sepantronium bromide (YM-155) is a survivin inhibitor with an IC50 of 0.54 nM.
Sepantronium bromide (YM-155) is a survivin inhibitor with an IC50 of 0.54 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sepantronium bromide
CAS 781661-94-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19BrN4O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo YM-155
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (225.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (112.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C(C3=CC=CC=C31)=O)[N+](CC4=NC=CN=C4)=C(C)N2CCOC.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 443.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.29
Porcentaje de pureza 96.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death