Learn More
WTW™ SenTix™ SP-T 900 IDS Electrodo de pH
Descripción
- Para digital IDS Medición del pH por penetración en alimentos duros como queso, fruta o carne.
- Con membrana tipo lanza, unión de orificios y electrolito de polímero
- Fácil sustitución del electrodo gracias a los datos de calibración almacenados en el sensor
- Supervisión de la calidad del sensor QSC integrada
- Sensor de temperatura integrado
- Memoria para 10 calibraciones
- SenTix™ Sp-T 900: cable de 1,5 m con conector digital resistente al agua
- SenTix™ Sp-T 900-P: cabezal de conexión para cables AS/IDS-x o módulos inalámbricos IDS WLM-S
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 2 a 13 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Referencia interna | Polímero |
| Modelo | SenTix™ Sp-T 900 |
| Longitud (métrico) | 65/25 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1,5 m |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 15 mm (superior), 5 mm (inferior) |