Learn More
WTW™ Electrodo Sentix™ ORP-T 900-P
Descripción
- El electrodo Platinum IDS ORP tiene electrolito líquido y eje de vidrio, sensor de temperatura y unión cerámica
- Para mediciones rutinarias de ORP en laboratorio en soluciones acuosas
- Capacidad de IDS inalámbrica de 100 m con valores de medición seguros a través del procesamiento de señales en el sensor real
- Sensor de temperatura integrado (NTC 30 kOhm) para una documentación de valor precisa
- El mejor soporte posible de GLP mediante la documentación de los datos del sensor
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sensor Platinum |
| Junta | Cerámica |
| Material | Vidrio |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones generales de laboratorio |
| Incluye | Cabezal de enchufe para cables AS/IDS-x o módulos IDS inalámbricos WLM-S |
| Referencia interna | KCl 3 mol/l |
| Intervalo de ORP | -1250,0 - +1250,0mV |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?