Learn More
WTW™ Electrodos de ORP SenTix™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10031211
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud del tubo (métrico) unitSize
10031211 120 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10031211 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 103648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00€
    268.00€ / paquete de 1
    Ahorro 3.00€
    1% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con diferentes electrodos metálicos para adaptarse a la sustancia medida, los electrodos de ORP de platino son adecuados para las aplicaciones más variadas: soluciones muy oxidantes, argentometría y muchas más.
  • Electrodos de ORP de platino, oro o plata adecuados para las aplicaciones más variadas: soluciones muy oxidantes, argentometría y muchas más
  • Diferentes electrodos metálicos para adaptarse a la sustancia medida
  • Electrodos con cabezal de enchufe para uso universal
  • Sistema de referencia de Ag/AgCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Eje de vidrio, diafragma cerámico, sensor de platino
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo de ORP SenTix™
Para utilizar con (equipo) Medidor para ORP
Modelo SenTix™ ORP
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud del tubo (métrico) 120 mm