Learn More
WTW™ Electrodo SenTix™ 91 PLUS
Descripción
Los electrodos de pH con electrolito de gel son ideales para la medición portátil, pero también para la medición rutinaria en el laboratorio. Los electrodos no requieren ningún mantenimiento además de una limpieza ocasional y, por lo tanto, son especialmente económicos. Para mediciones exigentes en el laboratorio, utilice estos electrodos SenTix™ con electrolito líquido de 3 mol/l KCl, eje de vidrio fácil de limpiar y diafragma de platino. Estos electrodos también se pueden utilizar en muestras difíciles. Además, si necesita un electrodo con electrolito líquido para la medición portátil: El SenTix™ 51/52 con eje de plástico, sensor de temperatura integrado y diafragma cerámico domina casi todas las tareas de medición, incluso en el campo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN, Conector macho tipo banana |
| Junta | Platinum |
| Material | Eje de vidrio, diafragma de platino |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo SenTix™ PLUS |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH Vario |
| Incluye | Electrodo de conexión de tipo banana, DIN, cable de 1 m |
| Modelo | SenTix™ 91 |
| Sonda | NTC integrada de 30 kiloohmios |
| Mostrar más |