Learn More
WTW™ Electrodo de pH Sentix™ 42
Descripción
- Sistema de referencia con gel sin mantenimiento en toda la línea de productos
- Tiempo de respuesta rápido mediante una buena conexión con el medio
- Los mejores resultados gracias al vidrio de membrana de alta calidad
- Excelente donde se requieren valores de medición fiables incluso en las condiciones más adversas
- Especialmente económico, solo necesita una limpieza mínima
- Con sensor de temperatura y cable BNC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cable fijo, Conector macho tipo banana |
| Junta | Fibra |
| Material | Eje de plástico, diafragma de fibra |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH SenTix™ |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH Vario |
| Incluye | Electrodo de conexión de tipo banana, BNC, cable de 1 m |
| Modelo | SenTix™ 42 |
| Sonda | NTC integrada de 30 kiloohmios |
| Mostrar más |