Learn More
Cytiva Carcasa de embudo Sentino™
Código de producto. 17154281
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polifenilsulfona
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17154281 Polifenilsulfona cada uno
1 options
Código de producto. 17154281 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 4243
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Carcasa de repuesto para embudos magnéticos diseñada para su uso con nuestra bomba Sentino.
  • El sello magnético exclusivo permite una sencilla filtración de líquidos con una sola mano con membranas compatibles
  • No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polifenilsulfona
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 300 mL