Learn More
Cytiva Adaptador para embudos Sentino™
Descripción
- Para colector de microbiología
- El colector de laboratorio diseñado para ofrecer flexibilidad y reducción de la contaminación cruzada con adaptadores intercambiables para la mayoría de embudos y un dispositivo de acoplamiento para duplicar la capacidad de pruebas, a la vez que permite la esterilización en autoclave estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (316 l) |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° por paquete | 3/paquete |
| Tipo | Funnel Adapter |