Learn More
Greiner Bio-One SensoPlate ™ Microplaca de fondo plano de 24 pocillos con tapa
Código de producto. 10406291
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, Clear Bottom
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10406291 Negro, Clear Bottom 12 PCS
1 options
Código de producto. 10406291 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 662892
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Permite mediciones de transmisión en un rango de 350nm. Greiner Bio-One SensoPlate™ microplaca de fondo plano de 24pocillos con tapa. Ideal para la espectroscopía de correlación de fluorescencia (FCS).
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógeno
  • Fondo de vidrio de borosilicato ópticamente transparente con trayectoria de luz de ±175 15 μm, marco de poliestireno negro
Warranty
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Código de barras Alphanumeric
Formato Standard
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 4 x 6
Color Negro, Clear Bottom
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno, Borosilicate Glass
N.° de pocillos 24
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 3,3 mL
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Incluye Tapa
N.º por caja 12
N.° por paquete 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127,8 x 85,5 x 17,7 mm
Longitud (métrico) 127,76 mm
Anchura (métrico) 85,48 mm
Altura (métrico) 19 mm