Learn More
Tork Crema de manos hidratante sensible, sin perfume
Código de producto. 31908325 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Crema
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Formulario Tamaño de la unidad
31908325 Crema paquete de 10
1 options
Código de producto. 31908325 Proveedor Tork N.º de proveedor 590210
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
La crema de manos es ideal para piel sensible, extra seca e irritada.
  • La crema hidratante sin perfume contiene una mezcla nutritiva de aceites de origen natural, vitamina E y pantenol.
  • Se absorbe rápidamente para favorecer la piel suave y una hidratación duradera.
  • Analizado dermatológicamente.
  • pH respetuoso con la piel.
  • Cuidado de las manos en movimiento, gracias al tubo portátil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Crema protectora de manos
Color Blanco
Formulario Crema
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 245 x 67 mm
Longitud (imperial) 2,48 in
Longitud (métrico) 63 mm
Envase Tubo de plástico
Cantidad 10
Esterilidad No estéril
Volumen (imperial) 2,536 oz
Volumen (métrico) 75 mL
Peso (imperial) 3,245 oz.
Peso (métrico) 92 g