Learn More
Thermo Scientific™ Sistema digital de visualización MIC Sensititre™ Vizion™
Description
Consolide todas las pruebas sin conexión en un solo instrumento para ofrecer la máxima eficacia con el sistema de visualización MIC digital Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™, que combina la automatización con resultados visuales. Solo tiene que colocar la placa en el instrumento Vizion; las opciones de iluminación personalizables facilitan la lectura manual y eficaz de todos los microorganismos. La imagen digital de fácil lectura de la placa permite a los usuarios leer y registrar los resultados MIC con facilidad, lo que elimina los errores de las lecturas manuales. Con el potente sistema de software Thermo Scientific™ Sensititre™ SWIN™, puede almacenar las imágenes con conectividad SIL para agilizar las tareas de formación, intercambio y toma de decisiones.
- El sistema experto totalmente personalizable y la conectividad SIL ahorran tiempo, reducen los errores y aceleran la obtención de información valiosa para los médicos y otros usuarios.
- Los módulos integrados de gestión del control de calidad facilitan el mantenimiento de registros.
- Las capacidades de epidemiología destacan los patrones de resistencia emergentes y ofrecen opciones sencillas para la generación de informes anuales.
Sistema Sensititre Vizion
- V2020-SYS incluye instrumento Vizion y ordenador con SWIN.
- V2020-SYS-LIS incluye instrumento Vizion, ordenador con SWIN e interfaz LIS.
- V2020-SYE; incluye instrumento Vizion, ordenador con SWIN y módulo de epidemiología de SWIN.
- V2020-SYE-LIS incluye instrumento Vizion, ordenador con SWIN, módulo de epidemiología de SWIN e interfaz LIS.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK, Sensititre™, Remel™ y Oxoid™ forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas con una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Specifications
Specifications
| Agentes antimicrobianos | Diverso |
| Descripción | Instrumento Sensititre Vizion |
| Tipo de producto | Digital MIC Viewing System |
| Tipo de prueba | Minimum Inhibitory Concentration (MIC) |
| Estado normativo | ETL safety tested, CE marked, EMC tested, FDA-cleared |
| Anchura (imperial) | 10.4 in. |
| Anchura (métrico) | 26.3 cm |
| Altura (imperial) | 12.4 in. |
| Altura (métrico) | 31.5 cm |
| Fondo (imperial) | 13.9 in. |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.