Learn More
Thermo Scientific™ Placa AST STP6F de Streptococcus Sensititre™
Código de producto. 17738574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Código de producto. Cantidad
17738574 10/paq.
1 options
Código de producto. 17738574 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor YSTP6F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    315.07€ / paquete de 10
    Ahorro 52.93€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice pruebas de susceptibilidad de especies de Streptococcus con esta práctica placa aprobada por la FDA, incluida la tigeciclina.
Realice pruebas de susceptibilidad de especies de Streptococcus con la placa AST STP6F de estreptococos Thermo Scientific™ Sensititre™. Esta placa cuenta con la aprobación de la FDA para la lectura automatizada o manual de las especies de estreptococos mediante el sistema de pruebas de identificación y susceptibilidad (ID/AST) Thermo Scientific™ Sensititre™ ARIS™ 2X, el sistema Thermo Scientific™ Sensititre™ OptiRead o las plataformas manuales Sensititre™, incluido el sistema Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ que ofrece la máxima versatilidad.
Elimine los análisis paralelos con una gama completa de agentes antimicrobianos, incluida la tigeciclina, con la placa AST STP6F de Streptococcus Sensititre. 
  • El embalaje individual permite a los laboratorios realizar análisis de las colonias aisladas de uno en uno
  • Analice 20 agentes antimicrobianos en una sola placa AST para obtener resultados rentables.
  • Los auténticos resultados de concentración inhibidora mínima (MIC) proporcionan un mejor seguimiento de resistencia.
  • La vida útil ampliada y el almacenamiento a temperatura ambiente acaban con las preocupaciones en cuanto al control de inventario.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Patrón McFarland 0,5 MHB (n.° de referencia T346205)
Agentes antimicrobianos Diverso
Tipo de caldo MHB con LHB (n.º de referencia CP114)
Descripción Placa MIC de especies de estreptococos Sensititre
Código de antibiótico Various
Tipo de producto AST Plate
Clase de organismo diana Fastidious Organisms
Tipo de prueba Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Para utilizar con (aplicación) Todos los Streptococcus sp.
Condiciones de incubación 34-36 °C O2
Tiempo de incubación 20-24 h
Aísla por placa 1
N.° por paquete 10
Tipo de empaquetado Box
Cantidad 10/paq.
Opciones de lectura Lectura automática o manual
Volumen de transferencia 100 µl
Volumen por pocillo 100 μl
Especie Streptococcus spp., Haemophilus influenzae