Learn More
Descripción
Optimize performance and achieve accurate results by standardizing bacterial suspension density with the Thermo Scientific™ Sensititre™ Nephelometer. Designed to rapidly prepare a consistent inoculum density, the easy-to-read LED indicator light offers a quick methodology to produce bacterial suspensions equivalent to the required 0.5 McFarland Standard.
The Sensititre Nephelometer reduces the risk of manual errors associated with targeting numeric values, by guiding the user to increase/decrease the concentration of emulsified test colonies, until a green “in range” result is achieved – indicating that the suspension is ready for addition to the chosen test broth.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre forman ahora parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas con una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sensititre Nephelometer |
| Tipo de producto | Nephelometer |
| Tipo de prueba | Minimum Inhibitory Concentration (MIC) |
| Anchura (imperial) | 7.5 in. |
| Anchura (métrico) | 19 cm |
| Altura (imperial) | 3.84 in. |
| Altura (métrico) | 9.7 cm |
| Fondo (imperial) | 5.3 in. |
| Fondo (métrico) | 13.5 cm |
| Peso (imperial) | 1.8 lb. |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.