Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Nephelometer
Código de producto. 15300601
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
0.8 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
15300601 0.8 kg cada uno
1 options
Código de producto. 15300601 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor YV3011
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Cost-effectively standardize inoculum density with the Thermo Scientific™ Sensititre™ Nephelometer.
Optimize performance and achieve accurate results by standardizing bacterial suspension density with the Thermo Scientific™ Sensititre™ Nephelometer. Designed to rapidly prepare a consistent inoculum density, the easy-to-read LED indicator light offers a quick methodology to produce bacterial suspensions equivalent to the required 0.5 McFarland Standard.
The Sensititre Nephelometer reduces the risk of manual errors associated with targeting numeric values, by guiding the user to increase/decrease the concentration of emulsified test colonies, until a green “in range” result is achieved – indicating that the suspension is ready for addition to the chosen test broth.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre forman ahora parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas con una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sensititre Nephelometer
Tipo de producto Nephelometer
Tipo de prueba Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Anchura (imperial) 7.5 in.
Anchura (métrico) 19 cm
Altura (imperial) 3.84 in.
Altura (métrico) 9.7 cm
Fondo (imperial) 5.3 in.
Fondo (métrico) 13.5 cm
Peso (imperial) 1.8 lb.
Peso (métrico) 0.8 kg
Requisitos eléctricos 8-18VAC/DC; 130mA; 1w