Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Manual Viewbox
Código de producto. 16209121
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Manual Viewbox
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
16209121 Manual Viewbox cada uno
1 options
Código de producto. 16209121 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor YV4007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00€
    607.40€ / paquete de 1
    Ahorro 117.60€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Perform simple visual reads of your 96-well microtitre plates with the mirrored Thermo Scientific™ Sensititre™ Manual Viewbox.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre forman ahora parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas con una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sensititre Manual Viewbox
Tipo de producto Manual Viewbox
Tipo de prueba Minimum Inhibitory Concentration (MIC)