Learn More
Placa AST GNX3F de gramnegativos Sensititre™
Código de producto. 17779217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Código de producto. Cantidad
17779217 10/paq.
1 options
Código de producto. 17779217 Proveedor Thermo Scientific Oxoid N.º de proveedor YGNX3F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.69€
    148.61€ / paquete de 10
    Ahorro 159.08€
    51% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Realice pruebas de susceptibilidad de colonias aisladas de gramnegativos con esta placa de uso exclusivo en investigación, incluidos la colistina, el doripenem, la doxiciclina y la polimixina B
Realice pruebas de susceptibilidad de colonias aisladas de gramnegativos no exigentes en una sola plataforma con la placa AST GNX3F de gramnegativos Thermo Scientific™ Sensititre™. La placa AST GNX3F de gramnegativos Sensititre™ ha sido diseñada para uso exclusivo en investigación.
Reduzca los costes asociados al uso de varios métodos de prueba con 21 compuestos antimicrobianos en una sola placa, incluidos la colistina y la polimixina B.
Realice pruebas con la mayoría de las bacterias, incluidos los organismos resistentes difíciles, en una sola plataforma con la placa AST GNX3F de gramnegativos Sensititre.
  • Están disponibles las opciones de lectura automatizada o manual para ofrecer una mayor flexibilidad.
  • La vida útil ampliada y el almacenamiento a temperatura ambiente simplifican el control de inventario.
  • El embalaje individual permite a los laboratorios realizar análisis de las placas de una en una sin producir residuos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. 
Los productos VersaTREK™ y Sensititre™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Patrón McFarland 0,5 H2O (n.º de referencia T3339)
Agentes antimicrobianos Diverso
Tipo de caldo MHB (n.° de referencia T3462)
Descripción Placas MIC solo para uso en investigación de gramnegativos Sensititre para no fermentadores
Código de antibiótico Various
Tipo de producto AST Plate
Clase de organismo diana Non-fastidious, Gram-negative Organisms
Tipo de prueba Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Condiciones de incubación 35 °C O2
Tiempo de incubación 18 h
Aísla por placa 1
N.° por paquete 10
Tipo de empaquetado Box
Cantidad 10/paq.
Opciones de lectura Lectura automática o manual
Volumen de transferencia Para Enterobacteriaceae y no Enterobacteriaceae: 10 µl, 30 µl* (*ayuda en la detección de los mecanismos de resistencia para organismos gramnegativos; consulte el prospecto). Para Proteus sp.: 1 µl
Volumen por pocillo 50 μl