Learn More
Thermo Scientific™ Placa AST GN6F de gramnegativos Sensititre™
Código de producto. 17869050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Código de producto. Cantidad
17869050 10/paq.
1 options
Código de producto. 17869050 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor YGN6F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00€
    214.00€ / paquete de 10
    Ahorro 120.00€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Amplíe las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de los organismos gramnegativos con rangos que cumplen las recomendaciones sobre animales de compañía y veterinaria del CLSI.
Realice pruebas de susceptibilidad con agentes antimicrobianos gramnegativos, entre ellos ceftazidima/avibactam y ceftolozano/tazobactam, gracias a la placa AST GN6F de gramnegativos Thermo Scientific™ Sensititre™. Satisfaga las necesidades del formulario con esta placa de dilución de microcaldo aprobada por la FDA para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y que cumple con las normas del CLSI. Obtenga auténticos resultados de concentración inhibitoria mínima (MIC) para fundamentar las decisiones sobre las terapias dirigidas para las infecciones resistentes con pocas o ninguna opción de tratamiento. Además, esto le facilitará la administración antimicrobiana y le ayudará a preservar la eficacia.
Realice pruebas de susceptibilidad con agentes antimicrobianos gramnegativos, entre ellos ceftazidima/avibactam y ceftolozano/tazobactam, gracias a la placa AST GN6F de gramnegativos Thermo Scientific™ Sensititre™. Satisfaga las necesidades del formulario con esta placa de dilución de microcaldo aprobada por la FDA para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y que cumple con las normas del CLSI. Obtenga auténticos resultados de concentración inhibitoria mínima (MIC) para fundamentar las decisiones sobre las terapias dirigidas para las infecciones resistentes con pocas o ninguna opción de tratamiento. Además, esto le facilitará la administración antimicrobiana y le ayudará a preservar la eficacia.
Características del producto
Amplíe las opciones de tratamiento mediante pruebas de susceptibilidad de ceftazidima/avibactam y ceftolozano/tazobactam de organismos gramnegativos con la placa AST GN6F de gramnegativos Sensititre. Genere datos relevantes clínicamente, detecte la resistencia emergente y ayude a guiar una intervención terapéutica oportuna y precisa mediante la dilución de microcaldo.
  • Precisa: cumple con los valores críticos del CLSI y la FDA.
  • Cuantitativa: resultados MIC precisos que ayudan a tomar decisiones de terapia fundamentadas para el paciente.
  • Eficaz: resultados precisos a la primera, por lo que se reduce el número de pruebas y protocolos innecesarios.
  • Flexible: están disponibles las opciones de lectura automatizada, semiautomatizada o manual para ofrecer una mayor flexibilidad.
  • Fácil de almacenar: la vida útil ampliada y el almacenamiento a temperatura ambiente simplifican el control de inventario.
El sistema Sensititre es el líder en soluciones de AST, ya que ofrece opciones de pruebas flexibles y personalizables para laboratorios de todos los tamaños.
  • Ampliable: opciones de instrumentos flexibles diseñadas para ser modulares con el fin de satisfacer las necesidades únicas de los espacios individuales en el laboratorio, el volumen de trabajo y los requisitos presupuestarios.
  • Flexible: con más de 240 agentes antimicrobianos disponibles en numerosos rangos de dilución, acceso a los últimos agentes antimicrobianos y capacidad de consolidar la AST en una sola plataforma.
  • Fabricado a medida: diseñe su propio panel de AST para cumplir con los requisitos específicos del formulario y los protocolos de prescripción basados en tendencias en tiempo real y en la epidemiología local.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Patrón McFarland 0,5 H2O (n.º de referencia T3339)
Agentes antimicrobianos Diverso
Tipo AST MIC
Tipo de caldo MHB (n.° de referencia T3462)
Concentración Varios
Descripción Placa GN6F de gramnegativos Sensititre
Código de antibiótico Various
Formato Paneles de microtitulación de varios antibióticos
Tipo de producto AST Plate
Clase de organismo diana Gram-negative Microorganisms
Tipo de prueba Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Condiciones de incubación 35 °C O2
Tiempo de incubación 18 h
Aísla por placa 1
N.° por paquete 10
Tipo de empaquetado 10 paneles de microtitulación
Cantidad 10/paq.
Opciones de lectura Lectura automática o manual
Volumen de transferencia Para Enterobacteriaceae y no Enterobacteriaceae: 10 µl, 30 µl* (*ayuda en la detección de los mecanismos de resistencia para organismos gramnegativos; consulte el prospecto). Para Proteus sp.: 1 µl
Volumen por pocillo 50 μl