Learn More
Thermo Scientific™ Placa AST AVIAN1F de uso veterinario aviar Sensititre™
Código de producto. 17287260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17287260 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 17287260 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor YAVIAN1F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00€
    190.17€ / paquete de 10
    Ahorro 143.83€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Realice AST precisas con un formulario específico para aves y aves de corral gracias a esta placa práctica y rentable.
Realice AST precisas con un formulario específico para aves y aves de corral gracias a la placa AST AVIAN1F aviar Thermo Scientific™ Sensititre™.  La placa AST AVIAN1F aviar Sensititre ofrece resultados precisos en un formato de una sola placa, lo que reduce la necesidad de realizar análisis paralelos y repeticiones.
Consiga resultados fiables y uniformes para las colonias aisladas de grampositivos y gramnegativos no exigentes de origen veterinario gracias a la placa AST AVIAN1F aviar Sensititre.
  • La vida útil ampliada y el almacenamiento a temperatura ambiente acaban con las preocupaciones en cuanto al control de inventario.
  • El embalaje individual permite a los laboratorios realizar análisis de las placas de una en una sin producir residuos.
  • Los rangos incluidos para los controles de calidad proporcionan una garantía de calidad inmediata de la metodología de las pruebas.
  • Están disponibles las opciones de lectura automatizada o manual para ofrecer una mayor flexibilidad.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Diverso
Código de antibiótico Various
Tipo de producto AST Plate
Clase de organismo diana Non-fastidious, Gram-positive and Gram-negative Veterinary Isolates
Tipo de prueba Veterinary AST
Aísla por placa 1
Cantidad 10/paq.
Opciones de lectura Lectura automática o manual
Tipo de muestra One-Isolate, Avian
Especie Avian