Learn More
Ansell™ Guantes de talla pequeña de poliuretano blanco HyFlex™ serie 48-105
Código de producto. 12690922 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12690922 11 12 pares
12680922 10 12 pares
12600932 6 12 pares
12630932 9 12 pares
12610932 7 12 pares
12620932 8 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12690922 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 48105110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.40€
    27.85€ / 12 pares
    Ahorro 13.55€
    32% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para aplicaciones ligeras que requieren buenos niveles de comodidad y resistencia a la abrasión.
  • Guantes industriales
  • Comodidad y protección para aplicaciones ligeras
  • Ofrece manipulación precisa de objetos pequeños en entornos de trabajo secos o ligeramente grasientos
  • Proporciona mayor seguridad, destreza y durabilidad
Aplicaciones:
  • Montaje, inspección y embalaje de pequeños componentes
  • Tareas ligeras de montaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 0030
Material del manguito Nailon
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Sin textura
Latex Free Sí
Material Poliuretano
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes ligeros
Tamaño 11
Esterilidad No estéril
Guantes con puño de color Blanco
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Revestido
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia a la abrasión
Serie 48-105