missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sal de calcio de senósido (mezcla de A y B), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sennoside Calcium Salt (Mixture of A and B) |
| Nombres de analitos o componentes | Sennoside Calcium Salt (Mixture of A and B) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C42 H36 O20 . Ca |
| Sinónimo | (9R,9'RS)-5,5'-Bis(β-D-glucopyranosyloxy)-9,9',10,10'-tetrahydro-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo-[9,9'-bianthracene]-2,2'-dicarboxylic Acid Calcium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H38O20.Ca/c43-11-23-31(47)35(51)37(53)41(61-23)59-21-5-1-3-15-25(17-7-13(39(55)56)9-19(45)27(17)33(49)29(15)21)26-16-4-2-6-22(60-42-38(54)36(52)32(48)24(12-44)62-42)30(16)34(50)28-18(26)8-14(40(57)58)10-20(28)46;/h1-10,23-26,31-32,35-38,41-48,51-54H,11-12H2,(H,55,56)(H,57,58);/q;+2/p-2/t23-,24-,25?,26?,31-,32-,35+,36+,37-,38-,41-,42-;/m1./s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | [Ca+2].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3C(C4c5cccc(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(=O)[O-])c8cc(cc(O)c8C(=O)c23)C(=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | calcio;9-[2-carboxilato-4-hidroxi-10-oxo-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-9H-antraceno-9-il]-4-hidroxi-10-oxo-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-9H-antraceno-2-carboxilato |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?