Learn More
Sal de calcio de senósido (mezcla de A y B), TRC
Código de producto. 30412335
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30412335 50 mg 50 miligramos
30426234 100 mg 100 miligramos
30419422 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30412335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS25880050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sennoside Calcium Salt (Mixture of A and B)
Nombres de analitos o componentes Sennoside Calcium Salt (Mixture of A and B)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C42 H36 O20 . Ca
Sinónimo (9R,9'RS)-5,5'-Bis(β-D-glucopyranosyloxy)-9,9',10,10'-tetrahydro-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo-[9,9'-bianthracene]-2,2'-dicarboxylic Acid Calcium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C42H38O20.Ca/c43-11-23-31(47)35(51)37(53)41(61-23)59-21-5-1-3-15-25(17-7-13(39(55)56)9-19(45)27(17)33(49)29(15)21)26-16-4-2-6-22(60-42-38(54)36(52)32(48)24(12-44)62-42)30(16)34(50)28-18(26)8-14(40(57)58)10-20(28)46;/h1-10,23-26,31-32,35-38,41-48,51-54H,11-12H2,(H,55,56)(H,57,58);/q;+2/p-2/t23-,24-,25?,26?,31-,32-,35+,36+,37-,38-,41-,42-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES [Ca+2].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3C(C4c5cccc(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(=O)[O-])c8cc(cc(O)c8C(=O)c23)C(=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC calcio;9-[2-carboxilato-4-hidroxi-10-oxo-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-9H-antraceno-9-il]-4-hidroxi-10-oxo-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-9H-antraceno-2-carboxilato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 900.801
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 900.143