Learn More
Sennoside B, TRC
Código de producto. 17974305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974305 100 mg 100 miligramos
30135633 50 mg 50 miligramos
17941225 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS258810100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-57-4
Fórmula molecular C42 H38 O20
Peso molecular (g/mol) 862.74
Sinónimo [9,9'-Bianthracene]-2,2'-dicarboxylic acid, 5,5'-bis(β-D-glucopyranosyloxy)-9,9',10,10'-tetrahydro-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo-, (9R,9'S)-, Sennoside B (6CI,7CI,8CI), [9,9'-Bianthracene]-2,2'-dicarboxylic acid, 5,5'-bis(β-D-glucopyranosyloxy)-9,9',10,10'-tetrahydro-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo-, (R*,S*)-, (9R,9'S)-5,5'-Bis(β-D-glucopyranosyloxy)-9,9',10,10'-tetrahydro-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo[9,9'-bianthracene]-2,2'-dicarboxylic acid
Nombre IUPAC (9S)-9-[(9R)-2-carboxi-4-hidroxi-10-oxo-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-9H-antraceno-9-il]-4-hidroxi-10-oxo-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)ox-2-il]oxi-9H-antraceno-2-ácido carboxílico
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@H]4c5cccc(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(=O)O)c8cc(cc(O)c8C(=O)c23)C(=O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sennoside B
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H38O20/c43-11-23-31(47)35(51)37(53)41(61-23)59-21-5-1-3-15-25(17-7-13(39(55)56)9-19(45)27(17)33(49)29(15)21)26-16-4-2-6-22(60-42-38(54)36(52)32(48)24(12-44)62-42)30(16)34(50)28-18(26)8-14(40(57)58)10-20(28)46/h1-10,23-26,31-32,35-38,41-48,51-54H,11-12H2,(H,55,56)(H,57,58)/t23-,24-,25-,26+,31-,32-,35+,36+,37-,38-,41-,42-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 862.1956
Porcentaje de pureza >95%