Learn More
MedChemExpress Senktide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.14% |
| CAS | 106128-89-6 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 841.97 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (59.38 mM∣Need ultrasonic) |