Learn More
Senkirkine 100 μg/mL en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323299 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323299 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16934700WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Senkirkine
CAS 2318-18-5
Nombres de analitos o componentes Senkirkine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H27 N O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27NO6/c1-5-13-10-12(2)19(3,24)18(23)25-11-14-6-8-20(4)9-7-15(16(14)21)26-17(13)22/h5-6,12,15,24H,7-11H2,1-4H3/b13-5-,14-6-/t12-,15-,19-/m1/s1
SMILES C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OC\C\2=C\CN(C)CC[C@@H](OC1=O)C2=O
Nombre IUPAC (1R,4Z,6R,7R,11Z)-4-etiliden-7-hidroxi-6,7,14-trimetil-2,9-dioxa-14-azabiciclo[9.5.1]heptadec-11-eno-3,8,17-triona
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 365.42
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1838 g/mol