Learn More
Tocris Bioscience™ Senexin A
Descripción
Senexin A is a cyclin-dependent kinase 8 (cdk8) inhibitor (IC50 = 280 nM). Also binds to cdk19 in an ATP-competitive manner. Inhibits p21-induced transcription. Reverses doxorubicin -induced tumor-promoting paracrine activities in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1780390-76-2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | Senexin A |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 310.78 |
| Inhibidores | Senexin A |
Para uso exclusivo en investigación