Learn More
Senexin A, MedChemExpress
Código de producto. 16489287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489287 5 mg 5 miligramos
16466738 10 mg 10 miligramos
16462817 50 mg 50 miligramos
16450256 2 mg 2 miligramos
16426876 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15681
MedChemExpress Senexin A is a CDK8 inhibitor with an IC50 of 280 nM.
Senexin A is a CDK8 inhibitor with an IC50 of 280 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Senexin A
Forma física Solid
CAS 1366002-50-7
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14N4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.54 mM)
SMILES N#CC1=CC=C2C(C(NCCC3=CC=CC=C3)=NC=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 274.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.32
Porcentaje de pureza 99.85%