Learn More
N-óxido de senecivernina 100 μg/mL en agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Senecivernine-N-oxide |
| CAS | 101687-28-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Senecivernine-N-oxide |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C18 H25 N O6 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-4,5,6-trimethyl-3-methylene-, 12-oxide, (4R,5R,6R,14aR,14bR)-, 21-Norsenecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-14-methyl-, 4-oxide, (14α)-, Senecivernine N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO6/c1-10-11(2)16(20)25-14-6-8-19(23)7-5-13(15(14)19)9-24-17(21)18(4,22)12(10)3/h5,10,12,14-15,22H,2,6-9H2,1,3-4H3/t10-,12+,14+,15?,18+,19?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC(=O)C1=C)C23 |
| Mostrar más |