Learn More
Senecivernino 100 μg/mL en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327088 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327088 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16934500WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Senecivernine
CAS 72755-25-0
Nombres de analitos o componentes Senecivernine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H25 N O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 21-Norsenecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-14-methyl-, (14α)-, (4R,5R,6R,14aR,14bR)-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-Decahydro-6-hydroxy-4,5,6-trimethyl-3-methylene[1,6]dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, Senecivernine, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-4,5,6-trimethyl-3-methylene-, [4R-(4R*,5R*,6R*,14aR*,14bR*)]-
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO5/c1-10-11(2)16(20)24-14-6-8-19-7-5-13(15(14)19)9-23-17(21)18(4,22)12(10)3/h5,10,12,14-15,22H,2,6-9H2,1,3-4H3/t10-,12+,14+,15?,18+/m0/s1
SMILES C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC(=O)C1=C)C23
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 335.3948
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1733 g/mol