Learn More
Senecifilina 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311099 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311099 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16934100WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seneciphyllin
CAS 480-81-9
Nombres de analitos o componentes Seneciphyllin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H23 N O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Senecionan-11,16-dione, 13,19-didehydro-12-hydroxy-, Seneciphylline (6CI,7CI,8CI), (3Z,6R,14aR,14bR)-3-Ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-methyl-5-methylene[1,6]dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, Jacodine, NSC 30622, Seneciophylline, Seneciphyllin, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-methyl-5-methylene-, [6R-(3Z,6R*,14aR*,14bR*)]-, α-Longilobine, seneciphylline
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO5/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)23-10-13-5-7-19-8-6-14(15(13)19)24-16(12)20/h4-5,14-15,22H,2,6-10H2,1,3H3/b12-4-/t14-,15-,18-/m1/s1
SMILES C\C=C/1\CC(=C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 333.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1576 g/mol